ENA018110406
Enamine
5-ethyl-2-methylmorpholine
About This Item
Iupac Name
5-ethyl-2-methylmorpholine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-3-7-5-9-6(2)4-8-7/h6-8H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
MNGOCGNQLBTUAX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07387
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)