Merck
ENA018110002
Enamine
2-chloro-N-(1-cyano-1-cyclopropylethyl)acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.64
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-chloro-N-(1-cyano-1-cyclopropylethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H11ClN2O/c1-8(5-10,6-2-3-6)11-7(12)4-9/h6H,2-4H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
MKSQURQXAPQYAE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06928
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06928
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)