Merck
ENA018109819
Enamine
3-amino-4-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]-N,N-diethylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
370.92
Número MDL:
Iupac Name
3-amino-4-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]-N,N-diethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C16H19ClN2O2S2/c1-3-19(4-2)23(20,21)14-9-10-16(15(18)11-14)22-13-7-5-12(17)6-8-13/h5-11H,3-4,18H2,1-2H3
Clave InChI
WJQTYYMUKRRTPL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06721
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06721
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)