ENA018109747
Enamine
3-[1-(3-methoxyphenyl)-2-nitroethyl]-1H-indole
About This Item
Iupac Name
3-[1-(3-methoxyphenyl)-2-nitroethyl]-1H-indole
Inchi Code
1S/C17H16N2O3/c1-22-13-6-4-5-12(9-13)16(11-19(20)21)15-10-18-17-8-3-2-7-14(15)17/h2-10,16,18H,11H2,1H3
Clave InChI
MXUILFQSBWQEFA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06639
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)