Merck
ENA018109415
Enamine
6-chloro-N-ethyl-N-phenylpyridine-3-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
296.78
Número MDL:
Iupac Name
6-chloro-N-ethyl-N-phenyl-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H13ClN2O2S/c1-2-16(11-6-4-3-5-7-11)19(17,18)12-8-9-13(14)15-10-12/h3-10H,2H2,1H3
Clave InChI
HWBNYAVEICJOTN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06271
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06271
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)