Merck
ENA018109227
Enamine
5-methyl-4-phenyl-1,3,4-thiadiazolidine-2-thione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.32
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-methyl-4-phenyl-1,3,4-thiadiazolidine-2-thione
Inchi Code
1S/C9H10N2S2/c1-7-11(10-9(12)13-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,10,12)
InChI key
UCOSZMPNTRCHEN-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06028
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06028