Merck
ENA018108917
Enamine
2-(cyclopentylamino)-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.26
MDL number:
Iupac Name
2-(cyclopentylamino)-1,3-thiazol-4(5H)-one
Inchi Code
1S/C8H12N2OS/c11-7-5-12-8(10-7)9-6-3-1-2-4-6/h5-6,11H,1-4H2,(H,9,10)
InChI key
SSVFLGMPDOEAOR-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05658
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05658
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)