ENA018108318
Enamine
2-({5-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-1,3,4-thiadiazol-2-yl}sulfanyl)acetic acid
About This Item
Iupac Name
{[5-(2,6-dimethylanilino)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]sulfanyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C12H13N3O2S2/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)13-11-14-15-12(19-11)18-6-9(16)17/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,13,14)(H,16,17)
Clave InChI
FAGXJGCSEOVNKV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04991
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)