ENA018108195
Enamine
ethyl 4-oxo-4-(thiophen-2-yl)butanoate
About This Item
Iupac Name
ethyl 4-oxo-4-(2-thienyl)butanoate
Inchi Code
1S/C10H12O3S/c1-2-13-10(12)6-5-8(11)9-4-3-7-14-9/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3
Clave InChI
RJEMGPWSHASQJF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04852
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04852
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)