Merck
ENA018107968
Enamine
ethyl 2-amino-5-[(4-methoxyphenyl)carbamoyl]-4-methylthiophene-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
334.4
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 2-amino-5-[(4-methoxyanilino)carbonyl]-4-methyl-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H18N2O4S/c1-4-22-16(20)12-9(2)13(23-14(12)17)15(19)18-10-5-7-11(21-3)8-6-10/h5-8H,4,17H2,1-3H3,(H,18,19)
Clave InChI
GMDIHVABFGQCSB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04585
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04585
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)