ENA018107705
Enamine
1-[3-(chloromethyl)-5-fluoro-2-hydroxyphenyl]ethan-1-one
About This Item
Iupac Name
1-[3-(chloromethyl)-5-fluoro-2-hydroxyphenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H8ClFO2/c1-5(12)8-3-7(11)2-6(4-10)9(8)13/h2-3,13H,4H2,1H3
Clave InChI
AZSSDSLYWMMKHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04270
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)