Merck
ENA018107213
Enamine
3-[4-(morpholine-4-sulfonyl)phenyl]propanehydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
313.38
Número MDL:
Iupac Name
3-[4-(4-morpholinylsulfonyl)phenyl]propanohydrazide
Inchi Code
1S/C13H19N3O4S/c14-15-13(17)6-3-11-1-4-12(5-2-11)21(18,19)16-7-9-20-10-8-16/h1-2,4-5H,3,6-10,14H2,(H,15,17)
Clave InChI
PMVFBHGLLLDCPU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03709
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03709
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)