ENA018107139
Enamine
2-(4-cyanophenoxy)acetohydrazide
About This Item
Iupac Name
2-(4-cyanophenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)14-6-9(13)12-11/h1-4H,6,11H2,(H,12,13)
Clave InChI
FTDADGZSZWFRFA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03630
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03630
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)