ENA018106556
Enamine
7-thia-9,11-diazatricyclo[6.4.0.0,2,6]dodeca-1(12),2(6),8,10-tetraene-12-thiol
About This Item
Iupac Name
1,5,6,7-tetrahydro-4H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-4-thione
Inchi Code
1S/C9H8N2S2/c12-8-7-5-2-1-3-6(5)13-9(7)11-4-10-8/h4H,1-3H2,(H,10,11,12)
InChI key
UZIFVIYMKOHMQD-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02993
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)