Merck
ENA018105457
Enamine
N,N'-bis(3-chloro-4-methoxyphenyl)propanediamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
383.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N~1~,N~3~-bis(3-chloro-4-methoxyphenyl)malonamide
Inchi Code
1S/C17H16Cl2N2O4/c1-24-14-5-3-10(7-12(14)18)20-16(22)9-17(23)21-11-4-6-15(25-2)13(19)8-11/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,20,22)(H,21,23)
Clave InChI
QPSPPCRLTQQGLM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01455
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01455
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)