ENA018105446
Enamine
N,N'-bis(3,4-dimethylphenyl)propanediamide
About This Item
mp
166-167
Iupac Name
N~1~,N~3~-bis(3,4-dimethylphenyl)malonamide
Inchi Code
1S/C19H22N2O2/c1-12-5-7-16(9-14(12)3)20-18(22)11-19(23)21-17-8-6-13(2)15(4)10-17/h5-10H,11H2,1-4H3,(H,20,22)(H,21,23)
Clave InChI
FPKMDVFAXRQSIY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01443
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)