ENA018105080
Enamine
4-formylphenyl 3-nitrobenzoate
About This Item
mp
143-144
Iupac Name
4-formylphenyl 3-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C14H9NO5/c16-9-10-4-6-13(7-5-10)20-14(17)11-2-1-3-12(8-11)15(18)19/h1-9H
Clave InChI
LHPZKPAQBMCACL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01027
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)