Merck
ENA018104957
Enamine
2-(1,3-benzothiazol-2-yl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.3
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
190-191
Iupac Name
2-(1,3-benzothiazol-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H9NO2S/c16-14(17)10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)18-13/h1-8H,(H,16,17)
Clave InChI
IUHKJRBEJIXPHA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00898
Melting Point
190-191
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00898
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)