Merck
ENA018104886
Enamine
3,4,6-trichloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
281.55
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3,4,6-trichloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H3Cl3O2S/c10-3-1-4(11)6-5(2-3)15-8(7(6)12)9(13)14/h1-2H,(H,13,14)
Clave InChI
WUTBSOJTMUNLCC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00818
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00818
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)