ENA018104683
Enamine
4-chloro-3-[(5-chloro-2,4-dimethoxyphenyl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-chloro-3-[(5-chloro-2,4-dimethoxyanilino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H13Cl2NO6S/c1-23-12-7-13(24-2)11(6-10(12)17)18-25(21,22)14-5-8(15(19)20)3-4-9(14)16/h3-7,18H,1-2H3,(H,19,20)
Clave InChI
BIUWYBFALMYJQC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00595
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)