ENA018104527
Enamine
4-(3,4-dichlorobenzenesulfonamido)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-{[(3,4-dichlorophenyl)sulfonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H9Cl2NO4S/c14-11-6-5-10(7-12(11)15)21(19,20)16-9-3-1-8(2-4-9)13(17)18/h1-7,16H,(H,17,18)
Clave InChI
UMXULSULDRDBOZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00432
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)