Merck
ENA018104345
Enamine
4-(2-{[5-(diethylsulfamoyl)-1-(2-methoxyphenyl)-1H-1,3-benzodiazol-2-yl]sulfanyl}acetamido)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
568.67
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-[({[5-[(diethylamino)sulfonyl]-1-(2-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-2-yl]sulfanyl}acetyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C27H28N4O6S2/c1-4-30(5-2)39(35,36)20-14-15-22-21(16-20)29-27(31(22)23-8-6-7-9-24(23)37-3)38-17-25(32)28-19-12-10-18(11-13-19)26(33)34/h6-16H,4-5,17H2,1-3H3,(H,28,32)(H,33,34)
InChI key
WUWWVAYHWOTFED-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00250
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00250
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)