Documentos clave
CO1H9538BE8C
CombiPhos Catalysts Inc
5-bromo-2-isopropoxy-4-methylpyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.09
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-bromo-2-isopropoxy-4-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2O/c1-5(2)12-8-10-4-7(9)6(3)11-8/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
VAWAMISTAORKHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)