Documentos clave
CO1H324A84F9
CombiPhos Catalysts Inc
4-Fluoro-2-(pyrimidin-4-yl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.17
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(4-fluoropyridin-2-yl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H6FN3/c10-7-1-4-12-9(5-7)8-2-3-11-6-13-8/h1-6H
Clave InChI
YVGWJKGYSSVDOK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)