Documentos clave
CO1H324A70B0
CombiPhos Catalysts Inc
5-(2-Methoxyphenyl)furan-2-boronic acid pinacol ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
300.16
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-[5-(2-methoxyphenyl)-2-furyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C17H21BO4/c1-16(2)17(3,4)22-18(21-16)15-11-10-14(20-15)12-8-6-7-9-13(12)19-5/h6-11H,1-5H3
Clave InChI
SUSXQSDTUNSTNK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)