Documentos clave
CO1H324A62AB
CombiPhos Catalysts Inc
5-Chloro-6-(iso-butyl)pyridine-3-boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.47
Iupac Name
(5-chloro-6-isobutylpyridin-3-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H13BClNO2/c1-6(2)3-9-8(11)4-7(5-12-9)10(13)14/h4-6,13-14H,3H2,1-2H3
InChI key
QJTXVDQCFNAGCG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)