CO1H324A6279
CombiPhos Catalysts Inc
4-(3-Methoxyphenyl)furan-2-boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.02
Iupac Name
4-(3-methoxyphenyl)-2-furylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H11BO4/c1-15-10-4-2-3-8(5-10)9-6-11(12(13)14)16-7-9/h2-7,13-14H,1H3
Clave InChI
RLFSXWPJARSCLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)