Merck
COMH97E337B6
Combi-Blocks, Inc.
(2-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium bromide monohydrate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
496.34
Número MDL:
Iupac Name
(2-nitrobenzyl)(triphenyl)phosphonium bromide hydrate
Inchi Code
1S/C25H21NO2P.BrH.H2O/c27-26(28)25-19-11-10-12-21(25)20-29(22-13-4-1-5-14-22,23-15-6-2-7-16-23)24-17-8-3-9-18-24;;/h1-19H,20H2;1H;1H2/q+1;;/p-1
Clave InChI
UNGMSIJQPDEGNV-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-4986
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-4986
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)