COMH95E962DA
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl N-(4-bromothiophen-2-yl)carbamate
About This Item
Iupac Name
benzyl (4-bromothiophen-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H10BrNO2S/c13-10-6-11(17-8-10)14-12(15)16-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,8H,7H2,(H,14,15)
Clave InChI
PPBUXZXNJRMROJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2441
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)