Merck
COMH95E96277
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-1-tert-butyl-6-fluoroindazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
271.13
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-(tert-butyl)-6-fluoro-1H-indazole
Inchi Code
1S/C11H12BrFN2/c1-11(2,3)15-10-5-7(13)4-9(12)8(10)6-14-15/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
UQOUVTXRCBJRMV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0616
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0616
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)