Merck
COMH93D67DE6
Combi-Blocks, Inc.
Methoxymethyl phenyl sulfone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.23
Número MDL:
Iupac Name
(methoxymethylsulfonyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H10O3S/c1-11-7-12(9,10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
Clave InChI
MZIVRTQIEKRAPI-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-8431
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-8431
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)