Merck
COMH93D66AD6
Combi-Blocks, Inc.
4-Phenyl-1,3-dioxane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.2
Número MDL:
Iupac Name
4-phenyl-1,3-dioxane
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-2-4-9(5-3-1)10-6-7-11-8-12-10/h1-5,10H,6-8H2
Clave InChI
RCJRILMVFLGCJY-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-8302
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-8302
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)