Merck
COMH93D5D0CF
Combi-Blocks, Inc.
4-Aminoadamantane-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.26
Número MDL:
Iupac Name
(3R,5S)-4-aminotricyclo[3.3.1.1~3,7~]decane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c12-9-7-1-6-2-8(9)5-11(3-6,4-7)10(13)14/h6-9H,1-5,12H2,(H,13,14)/t6-,7-,8+,9?,11-
Clave InChI
SOJVRVUWBAQBHZ-ZVODGNLGSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HB-0123
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HB-0123
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)