Merck
COMH93D5CD42
Combi-Blocks, Inc.
4-Amino-2-benzylamino-6-phenyl-1,3,5-triazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
277.33
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N~2~-benzyl-6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Inchi Code
1S/C16H15N5/c17-15-19-14(13-9-5-2-6-10-13)20-16(21-15)18-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2,(H3,17,18,19,20,21)
Clave InChI
LDHZXIVBHWRNGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-8730
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-8730
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)