COMH93D5BE01
Combi-Blocks, Inc.
4-Butoxy-3-chloro-5-methoxybenzaldehyde
About This Item
Iupac Name
4-butoxy-3-chloro-5-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H15ClO3/c1-3-4-5-16-12-10(13)6-9(8-14)7-11(12)15-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
SWBBWWCRHKXGAH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-2831
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)