Merck
COMH580D816C
Combi-Blocks, Inc.
4-(Cyclopentyloxy)benzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.24
Número MDL:
Iupac Name
4-(cyclopentyloxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H13NO/c13-9-10-5-7-12(8-6-10)14-11-3-1-2-4-11/h5-8,11H,1-4H2
Clave InChI
JZONVQMYQCAYLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2550
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2550
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)