COMH580D8155
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 3-amino-5-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 3-amino-5-methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H13NO3S/c1-3-16-12(14)11-10(13)8-6-7(15-2)4-5-9(8)17-11/h4-6H,3,13H2,1-2H3
InChI key
UQZIQYCFDPABDF-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0597
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)