Merck
COMH4211F317
Combi-Blocks, Inc.
3-Iodo-pyridine-2,5-diamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
271.49
Número MDL:
Iupac Name
3-iodopyridine-2,5-diamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6IN3.ClH/c6-4-1-3(7)2-9-5(4)8;/h1-2H,7H2,(H2,8,9);1H
Clave InChI
PVKCUIWOHWGYSJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QJ-5563
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QJ-5563
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)