Merck
COMH4211D3FE
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 5-acetyl-2-ethoxybenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
236.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 5-acetyl-2-ethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C13H16O4/c1-4-16-12-7-6-10(9(3)14)8-11(12)13(15)17-5-2/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
YXLALZDDWWTPFS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-7852
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-7852
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)