Merck
COMH42117451
Combi-Blocks, Inc.
3,3-Dimethylcyclobutane-1-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
109.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3,3-dimethylcyclobutanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H11N/c1-7(2)3-6(4-7)5-8/h6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
JGQKDUIQJBOXRM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-4193
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-4193
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)