Merck
COMH303776FB
Combi-Blocks, Inc.
2-(Naphthalen-2-yl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.26
Número MDL:
Iupac Name
2-(naphthalen-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C15H11N/c1-2-6-13-11-14(9-8-12(13)5-1)15-7-3-4-10-16-15/h1-11H
Clave InChI
DBENTMPUKROOOE-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4745
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4745
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)