Merck
COMH303776EC
Combi-Blocks, Inc.
1-Chloro-2-(1,1-dimethoxyethyl)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.66
Número MDL:
Iupac Name
1-chloro-2-(1,1-dimethoxyethyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H13ClO2/c1-10(12-2,13-3)8-6-4-5-7-9(8)11/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
YZZHEMAQHLUSTR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7298
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7298
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)