COMH2F649D4F
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 4-[(4-bromo-3-fluorophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-bromo-3-fluorobenzoyl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H20BrFN2O3/c1-16(2,3)23-15(22)20-8-6-19(7-9-20)14(21)11-4-5-12(17)13(18)10-11/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3
Clave InChI
RWNQXQJCZDLVHP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2391
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)