COMH2F649D34
Combi-Blocks, Inc.
1-Chloro-2-(2-methoxyethoxy)benzene
About This Item
Iupac Name
1-chloro-2-(2-methoxyethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C9H11ClO2/c1-11-6-7-12-9-5-3-2-4-8(9)10/h2-5H,6-7H2,1H3
Clave InChI
YPBPZGBZHBKLLF-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2319
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2319
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)