Merck
COMH2F649CB3
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-1-(4,4-difluoropiperidin-1-yl)ethanone
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.18
MDL number:
Iupac Name
2-amino-1-(4,4-difluoropiperidin-1-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C7H12F2N2O/c8-7(9)1-3-11(4-2-7)6(12)5-10/h1-5,10H2
InChI key
ZAILTSQNHCUFAH-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2566
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2566
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)