COMH0C955825
Combi-Blocks, Inc.
methyl 5-bromo-2-butoxybenzoate
About This Item
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-butoxybenzoate
Inchi Code
1S/C12H15BrO3/c1-3-4-7-16-11-6-5-9(13)8-10(11)12(14)15-2/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3
Clave InChI
JIYCCJRJZYQXLS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4629
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)