Merck
COMH0C955712
Combi-Blocks, Inc.
4-[(Ethylsulfamoyl)methyl]benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.28
Número MDL:
Iupac Name
4-{[(ethylamino)sulfonyl]methyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO4S/c1-2-11-16(14,15)7-8-3-5-9(6-4-8)10(12)13/h3-6,11H,2,7H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
GMECTSQCRNAKEB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2054
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2054
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)