COMH04238F28
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-2-ethoxybenzoic acid
About This Item
Iupac Name
5-bromo-2-ethoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c1-2-13-8-4-3-6(10)5-7(8)9(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
ZCFIATVCNUJMDP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7892
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7892
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)