Merck
COMH04238D39
Combi-Blocks, Inc.
6-Chloro-2-(3,4-dimethylphenyl)quinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
311.77
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-chloro-2-(3,4-dimethylphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C18H14ClNO2/c1-10-3-4-12(7-11(10)2)17-9-15(18(21)22)14-8-13(19)5-6-16(14)20-17/h3-9H,1-2H3,(H,21,22)
Clave InChI
NAFAYTBCOPFSHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7389
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7389
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)