Merck
COMH04238CEA
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-2-[(3-bromobenzyl)oxy]benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
370.04
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-bromo-2-[(3-bromobenzyl)oxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H10Br2O2/c15-12-3-1-2-10(6-12)9-18-14-5-4-13(16)7-11(14)8-17/h1-8H,9H2
Clave InChI
ZTVPULNJUGYNCF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7307
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7307
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)